liquid
成份
Potassium, 56 wt. %
Sodium, 44 wt. %
反應適用性
reagent type: reductant
SMILES 字串
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
InChI 密鑰
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter