Merck
244872
Sigma-Aldrich
钠钾合金
Potassium 78 wt. %, Sodium 22 wt. %
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
成份
Potassium, 78 wt. %
Sodium, 22 wt. %
反應適用性
reagent type: reductant
SMILES 字串
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
InChI 密鑰
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter