Merck
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-四氢蒽醌
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O2
CAS号:
分子量:
212.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical grade
化驗
90%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)