Merck
Z200506
Sigma-Aldrich
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40151500
NACRES:
NB.51
材料
stainless steel
噴嘴長度 × 直徑
6 in. × 3/4 in.
管長度
45 in.
接頭
(51 mm)
2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.