Merck
281034
Sigma-Aldrich
四正丁基四苯基硼酸铵
99%
别名:
四正丁铵四苯硼酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$210.00
$210.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$210.00
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
CAS号:
分子量:
561.69
Beilstein:
3857215
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$210.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
mp
230-236 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChI key
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)