418714
别名:
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
418714-10G
$94.70
1 of 10
Sigma-Aldrich
197335
硼酸三异丙酯
452920
硼酸三甲酯
442593
三(五氟苯基)硼烷
323136
三甲基硼氧六环
90795
硼酸三丁酯
156477
4-(二甲基氨基)苯甲醛
348635
三(三甲代甲硅烷基)硼酸盐
109762
402869
氯胺T 三水合物
473294
双(频哪醇合)二硼
100
≥97%
solid
98-101 °C (lit.)
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Boronic Acids & Derivatives
Chemical Synthesis
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
D79004
1,5-二氰基戊烷
T70203
三甲氧基硼氧六环
307890
二(三甲苯基)氟化硼