236543
别名:
N-甲酰基-N-甲基氨基吡啶, Meyers 试剂
1 of 10
Sigma-Aldrich
F17407
1-甲酰哌啶
259489
1-硝基丁烷
227056
N,N-二甲基甲酰胺
G6600
甘氨酸甲酯 盐酸盐
441902
碳酸铯
192694
异喹啉 N-氧化物
P62003
2-吡啶甲醛
185701
苄胺
87725
四甲基六氟磷酸铵
140775
四丁基碘化铵
99%
n20/D 1.566 (lit.)
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
amide
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
228.2 °F - closed cup
109 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?