Merck
236446
Sigma-Aldrich
1-溴-3-氯丙烷
≥99%
别名:
1,3-溴氯丙烷, I-BCP, 三亚甲基氯溴化合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)3Br
CAS号:
分子量:
157.44
Beilstein:
605278
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
密度
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI 密鑰
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)