Merck
235598
Sigma-Aldrich
4-氨基-1,8-萘二甲酸酐
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$407.00
$407.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$407.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7NO3
CAS号:
分子量:
213.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$407.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
powder
杂质
1-2% DMF
SMILES字符串
Nc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H,13H2
InChI key
QIXHMCMCFSNKOG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)