Merck
235148
Sigma-Aldrich
三(三甲基硅氧基)乙烯
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$358.00
$358.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$358.00
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
292.59
Beilstein:
1962905
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$358.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.420 (lit.)
沸点
54-56 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)O\C=C(\O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H28O3Si3/c1-15(2,3)12-10-11(13-16(4,5)6)14-17(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI key
FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Tris(trimethylsiloxy)ethylene has been used in:
  • stereospecific synthesis of insecticide ajuqarin-IV[1]
  • microwave-assisted synthesis of 2-hydroxy-1-phenylethanone[2]
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stereospecific total synthesis of ajugarin-IV.
Kende AS, et al.
Tetrahedron Letters, 23(17), 1751-1754 (1982)
Multienzymatic preparation of 3-[(1R)-1-hydroxyethyl] benzoic acid and (2< i> S</i>)-hydroxy (phenyl) ethanoic acid.
Gennaro PD, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(15), 1885-1889 (2010)