Merck
232076
Sigma-Aldrich
乙酸钼(II)二聚体
98%
别名:
Di-molybdenum tetraacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mo2(OCOCH3)4
CAS号:
分子量:
428.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
needles
反應適用性
core: molybdenum
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)O[Mo]OC(C)=O.CC(=O)O[Mo]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Mo/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
DOOLFANBWPPEGQ-UHFFFAOYSA-J
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.