化驗
99%
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6,13H,4-5H2
InChI 密鑰
YDKIPCCKZKQMDT-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter