Merck
209457
Sigma-Aldrich
4-氟苯基丙酮
≥95% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2COCH3
CAS号:
分子量:
152.17
Beilstein:
1936697
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥95% (GC)
品質等級
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)