Merck
228192
Sigma-Aldrich
二正丁基二异辛酸锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
519.35
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.2C4H9.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;2*1-3-4-2;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
GPDWNEFHGANACG-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
標靶器官
Immune system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
244.4 °F
閃點(°C)
118 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges