Merck
225177
Sigma-Aldrich
三异丙叉丙酮基硼烷
97%
别名:
NSC 149907, Tris(2,4,6-trimethylphenyl) borane
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$279.00
$279.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$279.00
About This Item
线性分子式:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]3B
CAS号:
分子量:
368.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$279.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reagent type: reductant
mp
193-195 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(B(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33B/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
InChI key
FXFWLXFJBVILBE-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant involved in:
  • Synthesis of sandwich complex of trimesitylborane and fluoroborate and cyanoborate derivatives
  • Investigations of reactivity of aryldimesitylboranes under Suzuki-Miyaura coupling conditions
  • Laser desorption ionization mass spectrometry investigations
  • Studies of ion conductive characteristics of boron stabilized carbanions
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)