Merck
219460
Sigma-Aldrich
二硫化甲脒 二盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-SC(=NH)NH2]2·2HCl
CAS号:
分子量:
223.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
97%
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.Cl.NC(=N)SSC(N)=N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)