11086090001
Roche
钙蛋白酶抑制剂I
N-Acetyl-Leu-Leu-norleucinal, synthetic
别名:
钙蛋白酶抑制剂I, N-乙酰基-亮氨酸-亮氨酸-亮氨酸, ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-乙酰基-L-亮氨酰基-L-亮氨酰基-L-正亮氨酸醛, N-乙酰基-亮氨酸-亮氨酸-正亮氨酸醛
选择尺寸
$494.00
选择尺寸
About This Item
$494.00
推荐产品
质量水平
方案
98% (chromatographically homogeneous)
表单
powder
分子量
Mr = 383.5
包装
pkg of 25 mg
制造商/商品名称
Roche
mp
182 °C
溶解性
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特异性
应用
质量
公式变量
制备说明
建议的起始浓度为 17 μg/ml。这是观察到的钙蛋白酶 I 最大抑制一半的浓度。
工作液:推荐的溶剂是 DMF、乙醇或甲醇,最高 10mg/ml。
存储条件(工作液):-15 至 -25°C
在 -15 至 -25°C 下,在DMF、甲醇,乙醇溶液中可稳定 4 周。
重悬
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2