Merck
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
别名:
Boc-甘氨酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$216.00
25 G
$696.00
$216.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$216.00
25 G
$696.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O6
CAS号:
分子量:
272.25
Beilstein:
1549242
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$216.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
燃燒殘留物
≤0.05%
mp
165-167 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
InChI 密鑰
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)