Merck
200921
Sigma-Aldrich
氟化银(II)
≥98%
别名:
二氟化银
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$238.00
$238.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$238.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgF2
CAS号:
分子量:
145.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
≥98%
形狀:
powder
$238.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
mp
690 °C (lit.)
密度
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氟化银(II)可用于吡啶和二嗪中碳-氢键的选择性氟化。 [1]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Selective CH fluorination of pyridines and diazines inspired by a classic amination reaction.
Fier PS & Hartwig JF.
Science, 342.6161, 956-960 (2013)
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.