Merck
199818
Sigma-Aldrich
N,N-二异丙基乙胺 甲苯磺酸盐
98%
别名:
N-乙基二异丙基胺对甲苯磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
CAS号:
分子量:
301.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
86-88 °C (lit.)
官能基
amine
tosylate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
應用
N,N-二异丙基乙胺甲苯磺酸盐可用于化学合成研究。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)