Merck
193704
Sigma-Aldrich
2,4,5-三甲基噁唑
95%
别名:
三甲基噁唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO
CAS号:
分子量:
111.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
沸点
133-134 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1nc(C)c(C)o1
InChI
1S/C6H9NO/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
InChI key
ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2,4,5-Trimethyloxazole undergoes regio- and diastereoselective photocycloaddition reaction with aliphatic and aromatic aldehydes to yield erythro α-amino, β-hydroxy methyl ketones[1].
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
91.4 °F - closed cup
闪点(°C)
33 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Oxazole-Carbonyl photocycloadditions: selectivity pattern and synthetic route to erythro a-amino, ?-hydroxy ketones
Griesbeck AG, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 589-590 (2000)