Merck
191515
Sigma-Aldrich
4-氧代-3-哌啶羧酸甲酯 盐酸盐
97%
别名:
3-甲氧羰基-4-哌啶酮 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
193.63
Beilstein:
4273241
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品191515,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
97%
mp
~175 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride has been used as starting reagent in the synthesis of:
  • nakadomarin A[1]
  • tert-butyl, picolyl and fluorinated analogs of capromorelin[2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthetic approach towards nakadomarin A: efficient synthesis of the central tetracyclic core.
Nagata T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(47), 8345-8349 (2001)