主要文件
191035
Sigma-Aldrich
聚(二聚体酸- co - 烷基多胺)
softening point 130 °C (ring and ball)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品191035,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
密度
0.98 g/mL at 25 °C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)