187917
1 of 10
Sigma-Aldrich
482099
环丙基甲醇
156434
环丁醇
441171
(溴甲基)环丁烷
242403
(溴甲基)环丙烷
225541
偶氮二甲酸二异丙酯
471283
三乙基胺
260282
1,2-戊二醇
272213
环丙甲醛
163678
硫代乙酰胺
A10701
苯乙酮
99%
liquid
n20/D 1.446 (lit.)
143-144 °C (lit.)
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
OCC1CCC1
1S/C5H10O/c6-4-5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Warning
Flam. Liq. 3
3 - Flammable liquids
WGK 3
104.0 °F - closed cup
40 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
C96001
环丁酮
277681
3-甲基-3-羟甲基氧杂环丁烷
C105805
环己甲醇
W364703
3-甲基-2-丁烯-1-醇
129402
3-甲基-3-丁烯-1-醇
C112208
环戊醇