Merck
184454
Sigma-Aldrich
硼酸凝胶
0.1-0.4 mm particle size
别名:
3-氨基苯硼酸,聚合物键合型
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$173.00
30 ML
$623.00
$173.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$173.00
30 ML
$623.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12BNO3
CAS号:
分子量:
205.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$173.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
粒径
0.1-0.4 mm
密度
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
InChI key
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
特点和优势
用于柱色谱法分离混合物的交联聚合物,混合物组分与硼酸形成不同稳定性的络合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)