Merck
184314
Sigma-Aldrich
四氢呋喃-d8
≥99.5 atom % D
别名:
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, 氘代四氢呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4D8O
CAS号:
分子量:
80.16
Beilstein:
111854
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
产品184314是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
≥99.5 atom % D
质量水平
方案
≥99% (CP)
表单
liquid
技术
NMR: suitable
杂质
≤0.03% water
water
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
沸点
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+8
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四氢呋喃-d 8 可用作合成氘三 [双(三甲基硅)酰胺基] 钍和氘三 [双(三甲基硅)酰胺基] 铀的溶剂。[1]
四氢呋喃-d8(THF-d8) 是四氢呋喃的氘代衍生物,是适用于常规 NMR 分析的标准纯度溶剂(在质量不太关键的环境温度下进行)。 作为溶剂参与甲醇和乙酸之间的分子间质子交换反应。 用核磁共振线形分析研究了该反应的动力学。 [2]在 10~300 cm-1 范围内研究了 THF 和 THF-d8 的红外光谱。[3]
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Far-Infrared Spectrum of Tetrahydrofuran: Spectroscopic Evidence for Pseudorotation.
Lafferty WJ, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2915-2919 (1965)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
商品
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
相关内容
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
核磁共振光谱通过强磁场中的核自旋状态揭示分子结构和纯度。
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.