181358
别名:
PBMA
181358-10G
$267.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
409448
甲基丙烯酸苄基酯
181528
聚(甲基丙烯酸丁酯)
191949
聚(甲基丙烯酸环己酯)
910716
聚(甲基丙烯酸丁酯)
S446459
POLY(OCTADECYL ACRYLATE)
182087
聚甲基丙烯酸乙酯
392162
甲基丙烯酸苯酯
909041
Benzyl acrylate
181560
聚(甲基丙烯酸丁酯-co-甲基丙烯酸异丁酯)
182230
聚甲基丙烯酸甲酯
powder
100
average Mw ~100,000 by GPC
n20/D 1.568 (lit.)
Tg 54 °C
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Electronic Materials
Self-Assembly & Contact Printing
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
408964
环己基甲基丙烯酸酯
458791
乙二醇苯基醚甲基丙烯酸酯
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.