Merck
181250
Sigma-Aldrich
聚苊
average Mw 5,000-10,000, powder
别名:
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$233.00
$233.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$233.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$233.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
分子量
average Mw 5,000-10,000
转变温度
Tg 214 °C
SMILES字符串
c21c3cccc2ccc1ccc3
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
InChI key
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)