Merck
181145
Sigma-Aldrich
尼龙 6/12
pellets, 2 mm
别名:
十二酸与 1,6-己二胺的聚合物, 聚十二(烷)-1,12-二酰己二胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$190.00
$190.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$190.00
About This Item
线性分子式:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$190.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
pellets
质量水平
粒径
2 mm
mp
218 °C (lit.)
转变温度
Tm 218 °C
Tg 46 °C
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChI key
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2