178969
别名:
Tris(1-methylpropyl)borane
1 of 10
Sigma-Aldrich
225924
LS-Selectride® 溶液
273031
3-氯过氧苯甲酸
220760
K-Selectride® 溶液
132004
4-甲苯磺酰肼
P62003
2-吡啶甲醛
900806
1-甲基-1-丙基哌啶双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
Roche
10104159001
DNase I
L4777
脂肪酶丙烯酸树脂
196193
Red-Al® 双(2-甲氧乙氧基)氢化铝钠 溶液
213403
N-Selectride®
100
reagent type: reductant
1.0 M in THF
0.799 g/mL at 25 °C
CCC(C)B(C(C)CC)C(C)CC
1S/C12H27B/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3/h10-12H,7-9H2,1-6H3
YUPAWYWJNZDARM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 1
1.4 °F
-17 °C
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?