Merck
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-二氯环丙基)苯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$105.00
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$105.00
About This Item
线性分子式:
C6H5C3H3Cl2
CAS号:
分子量:
187.07
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
沸点
103 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
phenyl
SMILES字符串
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
应用
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene may be used in the synthesis of p-(2,2-dichlorocyclopropyl)aniline.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.2 °F - closed cup
闪点(°C)
104.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)