Merck
176001
Sigma-Aldrich
甲基-d3-胺 盐酸盐
99 atom % D
别名:
氘代甲胺 盐酸盐, 甲基-d3-氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3NH2·HCl
CAS号:
分子量:
70.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
产品176001是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素純度
99 atom % D
品質等級
形狀
powder
mp
232-234 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
InChI 密鑰
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Der-Yen Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 60-68 (2015-03-04)
Electrospray ionization (ESI) is the most useful interface for mass spectrometry associated with liquid chromatography (LC). However, analyses of polar metabolites become a challenge because the high polarity impairs the separation of metabolites in reversed-phase liquid chromatography and ionization of