Merck
172693
Sigma-Aldrich
4-甲基苯甲酸乙酯
99%
别名:
对甲基苯甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$74.50
250 ML
$272.00
$74.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 ML
$74.50
250 ML
$272.00
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CO2C2H5
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
1863756
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$74.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
沸点
235 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Ethyl 4-methylbenzoate was used in the synthesis of ethyl 4-(bromomethyl)benzoate[1].
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
210.2 °F - closed cup
闪点(°C)
99 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Highly efficient and selective electrophilic and free radical catalytic bromination reactions of simple aromatic compounds in the presence of reusable zeolites.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 16, 2745-2752 (2000)