Merck
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-二环氧树脂环辛烷
96%
别名:
2,7-Dioxatwistane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O2
CAS号:
分子量:
140.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
96%
表单
powder
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
沸点
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
InChI key
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
221.0 °F - closed cup
闪点(°C)
105.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)