主要文件
15647
Sigma-Aldrich
2-羟乙基化聚苯乙烯微球
extent of labeling: ~1.3 mmol/g loading
别名:
2-羟乙基-聚苯乙烯, 聚苯乙烯 M OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151817
NACRES:
NA.22
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
~1.3 mmol/g loading
基质
crosslinked with 1% DVB
粒径
~5 μm
官能团
alcohol
储存温度
2-8°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)