形狀
aqueous suspension
交聯
2 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒徑
10.0 μm std dev <0.15 μm, coeff var <1.5%
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种聚苯乙烯基微粒(粒径:10 μm)粒径标准是描述测试样品粒径分布(PSD)特征的理想之选。
應用
用于校准和验证粒度仪的性能。
单分散聚苯乙烯胶乳颗粒还可用于:
单分散聚苯乙烯胶乳颗粒还可用于:
- 制作基于微球的干涉光学探针(即所谓的反射体)
- 验证基于尺寸测量的艾里斑第一条纹(ADFF)分析法
- 利用扫描电子显微镜(SEM)对光谱反射仪(SpeRe)进行校正
特點和優勢
- 适用于日常仪器的校准检验、测试和校正
- 以5 mL和10 mL包装规格的洁净样品形式提供
分析報告
对于每个批次,测定粒度和标准偏差的精确值的准确度为 0.001μm。这些颗粒的粒度测定分别遵循美国国家标准与技术研究所 (NIST, USA) 和欧盟参考局 (BCR) 描述的程序,尤其是:
- 透射电子显微镜(TEM)
- 扫描电子显微镜
- 光学显微镜
- Coulter™ 计数器,带MDF系统
法律資訊
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Nature communications, 8(1), 1832-1832 (2017-12-01)
In the mammalian nervous system, myelin provides electrical insulation for the neural circuit by forming a highly organized, multilayered thin film around the axon fibers. Here, we investigate the spectral reflectance from this subcellular nanostructure and devise a new label-free
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Biosensors And Bioelectronics, 54(8), 345-350 (2014)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Biosensors And Bioelectronics, 54, 345-350 (2014)
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)
An engineered thermal-shift screen reveals specific lipid preferences of eukaryotic and prokaryotic membrane proteins
Nature Communications, 9(1), 1-12 (2018)