Merck
15567
Sigma-Aldrich
N-Boc-N-甲基乙二胺
≥97.0% (GC)
别名:
N-(2-氨基乙基)-N-甲基氨基甲酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O2
分子量:
174.24
Beilstein:
3588326
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品15567,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
折射率
n20/D 1.447
密度
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
Boc
amine
SMILES字符串
NCCN(C)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
InChI key
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
其他说明
单保护结构单元[1][2]
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 100.0 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Eisenbrand et al.
Synthesis, 1247-1247 (1996)
J.A.W. Kruijtzer et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5335-5335 (1997)