Merck
155640
Sigma-Aldrich
5-氨基-3-甲基异噻唑 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$303.00
$303.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$303.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2S · HCl
CAS号:
分子量:
150.63
Beilstein:
3689447
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$303.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
杂质
~10% NH4Cl
mp
300 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
InChI key
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Used for pharmacological studies as a precursor for:
  • MMP12 inhibitors
  • Aurora kinase inhibitors
  • N-Heterocyclic indolyl glyoxylamides as anticancer agents
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)