Merck
15505
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
≥98.0% (T)
别名:
N-(叔丁氧羰基)-L-苏氨酸, Boc-L-苏氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
219.23
Beilstein:
2051735
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (T)
旋光性
[α]20/D −8.5±1°, c = 1% in acetic acid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
80-82 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
InChI key
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)