152234
别名:
5-甲氧基-2-硝基甲苯
1 of 10
Sigma-Aldrich
15390
Boc-Ser(Bzl)-OH
P20009
苯基硼酸
139815
4-甲基-3-硝基苯酚
113409
5-甲基-2-硝基苯甲酸
15064
Boc-D-Asn-OH
15500
N-(叔丁氧羰基)-L-丝氨酸
165336
甲基硼酸
386367
3,5-二硝基苯甲酸甲酯
379670
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物
A59557
5-氨基吲唑
97%
48-50 °C (lit.)
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Warning
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 3
446.0 °F - closed cup
230 °C - closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?