Merck
138053
Sigma-Aldrich
1-金刚烷甲腈
97%
别名:
1-氰基金刚烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$169.00
$169.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$169.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N
CAS号:
分子量:
161.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$169.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
mp
193-196 °C (lit.)
SMILES字符串
N#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
FQFZASRJFRAEIH-BIBSGERRSA-N
一般描述
1-Adamantanecarbonitrile reacts with W2(OCMe3)6 to yield W(CAd)(OCMe3)3 (Ad=1-adamantyl)[1].
应用
1-Adamantanecarbonitrile was used as starting reagent for the synthesis of adamantyl-l,3,4-oxathiazol-2-one[2].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The selective complexation of adamantane nitriles by tungsten pentacarbonyl.
Jefford VJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 74(1), 107-113 (1996)
α-Hydrogen migration reactions in tungsten (VI) cyclopentadienyl alkylidyne complexes.
Warren TH, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 569(1), 125-137 (1998)