Merck
13468
Sigma-Aldrich
2-苯基-1,3-二氧六环-5-醇
mixture of cis and trans, ≥97.0% (HPLC)
别名:
1,3-O-亚苄基甘油
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$131.00
5 G
$472.00
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$131.00
5 G
$472.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O3
CAS号:
分子量:
180.20
Beilstein:
84059
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
powder
官能团
ether
hydroxyl
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC1COC(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
InChI key
BWKDAAFSXYPQOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
顺式-2-苯基-1,3-二恶烷-5-醇与三苯基膦-四溴化碳反应,生成 顺式-4-溴甲基-2-苯基-1,3-二氧戊环、其 反式-非对映异构体和 反式-5-溴-2-苯基-1,3-二恶烷[1]
应用
2-苯基-1,3-二恶烷-5-醇可用作合成5-苄氧基1,3-二恶烷-2-酮(甘油单体的碳酸盐)的起始材料。其可在存在锡(II) 2--己酸乙酯(Sn(oct)2)的情况下,与ε己内酯开环聚合。[2]
2-苯基-1,3-二恶烷-5-醇被用作起始试剂以合成甘油碳酸酯单体,即5-苄氧基-1,3-二恶烷-2-酮,该单体与ε-己内酯反应可形成共聚物[2]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nucleophilic substitution in glycerol derivatives. Part VI. Halogenodeoxygenation of 2-phenyl-1, 3-dioxan-5-ol to give 1, 3-dioxans and 1, 3-dioxolans.
Aneja R and Davies AP.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 141-145 (1974)
Poly (carbonate ester) s based on units of 6-hydroxyhexanoic acid and glycerol.
Wolinsky JB, et al.
Macromolecules, 40(20), 7065-7068 (2007)