Merck
131415
Sigma-Aldrich
3-羟基-2-萘甲酸苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$167.00
$167.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$167.00
About This Item
线性分子式:
HOC10H6CO2C6H5
CAS号:
分子量:
264.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$167.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
沸点
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
InChI key
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
应用
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate was used in the synthesis of a series of new azoic coupling components, derivatives of naphthol AS[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of aizen spilon black TRH and its derivatives.
Dyes and Pigments, 14(4), 287-305 (1990)