Merck
126853
Sigma-Aldrich
2-氯-N-甲基苄胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2NHCH3
CAS号:
分子量:
155.62
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5430 (lit.)
沸点
225-226 °C (lit.)
密度
1.110 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CNCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
DIWGZVQKFSFNLH-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Chloro-N-methylbenzylamine (N-(2-chlorobenzyl)-N-methylamine) may be used in chemical synthesis studies.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
208.4 °F - closed cup
闪点(°C)
98 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)