Merck
11927
Sigma-Aldrich
2-氯丙醛二甲基乙缩醛
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
别名:
Cl-PADMA, 2-氯-1,1-二甲氧基丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11ClO2
CAS号:
分子量:
138.59
Beilstein:
5422299
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
化驗
≥96.0% (GC)
製造商/商標名
Wacker Chemie AG
bp
126-127 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(OC)C(C)Cl
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
根据要求提供批量采购价
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)