主要文件
SYNF419100
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
100 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware F419100, flask, two-neck flask, round bottom flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$99.30
$99.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$99.30
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
$99.30
请联系客服了解存货情况
材料
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
接合處
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F419100
容量
100 mL
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)