Merck
117781
Sigma-Aldrich
乙酸异丙烯酯
99%
别名:
1-甲基乙烯基乙酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$78.30
1 L
$224.00
$78.30
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$78.30
1 L
$224.00
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1280347
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$78.30
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
方案
99%
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
沸点
94 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI key
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙酸异丙烯与茚酮通过自由基引发的氧化共聚反应形成具有不同组成的共聚物过氧化物[1]
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
66.2 °F - closed cup
闪点(°C)
19 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Free radical oxidative copolymerization of indene with vinyl acetate and isopropenyl acetate: synthesis and characterization.
De P and Sathyanarayana DN.
Journal of Applied Polymer Science, 86(3), 639-646 (2002)