115002
别名:
1,1,3-三苯基-2-丙炔-1-醇
1 of 10
Sigma-Aldrich
471283
三乙基胺
D1203
1,10-癸二醇
130346
1-金刚烷醇
402885
p-甲苯磺酸 一水合物
232130
[双(三氟乙酰氧基)碘]苯
105228
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
226610
1-苯基-2-丙炔-1-醇
107700
4-(二甲氨基)吡啶
671479
正丁基二(1-金刚烷基)膦
447986
3-丁炔-2-醇
80-82 °C (lit.)
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Warning
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?