Merck
113034
Sigma-Aldrich
草酰溴
97%
别名:
NSC 96957, 乙二酰二溴
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$285.00
100 G
$498.00
$285.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$285.00
100 G
$498.00
About This Item
线性分子式:
BrCOCOBr
CAS号:
分子量:
215.83
Beilstein:
1744437
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$285.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
反应适用性
reagent type: oxidant
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
沸点
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
官能团
acyl bromide
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI key
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
将环戊烷-1,3-二酮转化为 3-溴环戊烯-2-酮。[1]
碳取代亚胺盐的合成应用
用作以下过程的反应物:
  • 珍贵橙色束丝放线菌培养物中添加的突变合成子的合成,用于安丝菌素衍生物的突变合成生成
  • 羟基自由基取代生成草酸
  • 环化产生 CRF1 受体拮抗剂
  • 噻吩封端吡嗪衍生物(2,3-烷基噻吩并 [3,4-b] 吡嗪)的制备、光学和电化学研究
  • 糖基氯化物和溴化物的不对称合成
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Marco Luparia et al.
Organic letters, 8(10), 2147-2150 (2006-05-05)
[reaction: see text] We describe a new approach to 2,3-disubstituted cyclopentenols and cyclopentenones through two consecutive regioselective additions of equal or different electrophiles to a cyclopentene bisanionic synthon. Indeed, on exposure to BuLi, 3-bromo-2-iodocyclopent-2-enol O-TBS ether undergoes iodine-lithium permutation with