Merck
10890
Sigma-Aldrich
2,5-己二酮
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
别名:
ACAN, 双丙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CH2COCH3
CAS号:
分子量:
114.14
Beilstein:
506525
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
蒸汽壓力
0.43 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
根据要求提供批量采购价
相關產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)